3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24512.06
B24512.03
B24512.14
B24512.06EA
91.8
EUR
B24512.06
B24512.03
B24512.14
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 168267-99-0
Molecular Formula: C7H8BFO2
Formula Weight: 153.95
Melting Point: 234°
Beilstein Reference: 8544594
Formule:
C₇H₈BFO₂ Smeltpunt: 234 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02683115 CAS nummer: 168267-99-0 |