4-(Methylthio)phenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26225.09 H26225.18 H26225.30
H26225.09EA 66.1 EUR
H26225.09 H26225.18 H26225.30
4-(Methylthio)phenol ≥98%
4-(Methylthio)phenol
Purity: 98% CAS No.: 1073-72-9 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Odour: Stench Melting Point: 85-87° Boiling Point: 153-156°/20mm MDL No.: MFCD00002351
Formule: C₇H₈OS
Kookpunt: 153…156 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 85…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002351
CAS nummer: 1073-72-9
EINECS: 214-031-4