Hydrogeenchloride 1 M acetic acid
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H27347.AE H27347.AU
H27347.AEEA 30.8 EUR
H27347.AE H27347.AU
Hydrogeenchloride 1 M acetic acid
Hydrogeenchloride
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Flash Point: 40°(104°F) Odour: Acrid UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00011324
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichtheid: 1.050
Vlampunt: 40 °C (104 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2920
ADR: 8 II