Hydrogeenchloride 3 mol/l in cyclopentyl methyl ether
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H33398.AE H33398.AP
H33398.AEEA 65.5 EUR
H33398.AE H33398.AP
Hydrogeenchloride 3 mol/l in cyclopentyl methyl ether
Hydrogeenchloride
Formule: HCl
Kookpunt: 106 °C
Dichtheid: 0,895
Vlampunt: 10 °C (50 °F)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II