4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(4-Acetyl-3-methylphenyl)acetamide
H26933.14 H26933.06
H26933.14EA 114 EUR
H26933.14 H26933.06
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 34956-31-5 Molecular Formula: C11H13NO2 Formula Weight: 191.23 Melting Point: 137-140° MDL No.: MFCD02258876
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.23 g/mol
Smeltpunt: 137…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258876
CAS nummer: 34956-31-5