Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
CAS No.: 2781-10-4
Molecular Formula: C24H48O4Sn
Formula Weight: 519.34
Physical Form: Lump
Density: 1.070
Odour: Odourless
Boiling Point: 220°/2mm
Solubility: Soluble in mineral oil, acetone, xylene
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00015261
Formule:
C₂₄H₄₈O₄Sn Kookpunt: 220 °C (2 mmHg) Smeltpunt: 57…59 °C Dichtheid: 1,070 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015261 CAS nummer: 2781-10-4 EINECS: 220-481-2 UN: 3146 ADR: 6.1,II |