3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32854.MD
H32854.03
H32854.MDEA
173
EUR
H32854.MD
H32854.03
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 699-92-3
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
MDL No.: MFCD09055140
Formule:
C₈H₇FO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09055140 CAS nummer: 699-92-3 |