4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L09862.03
L09862.06
L09862.03EA
81.7
EUR
L09862.03
L09862.06
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥97%
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 51788-80-8
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 51-53°
Beilstein Reference: 2251986
Formule:
C₉H₉FO₂ Smeltpunt: 51…53 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00061143 CAS nummer: 51788-80-8 |