6-Hydroxy-m-anisidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H33724.03 H33724.06
H33724.03EA 61.8 EUR
H33724.03 H33724.06
6-Hydroxy-m-anisidine 97%
6-Hydroxy-m-anisidine
Formule: C₇H₉NO₂
Smeltpunt: 135…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06616911
CAS nummer: 20734-76-3