3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
H53120.MD H53120.03
H53120.MDEA 47.8 EUR
H53120.MD H53120.03
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 847756-88-1 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 Melting Point: 206-212° MDL No.: MFCD03788417
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.38 g/mol
Smeltpunt: 206…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788417
CAS nummer: 847756-88-1