3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L10006.06
L10006.14
L10006.06EA
44.2
EUR
L10006.06
L10006.14
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥99%
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 3321-92-4
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Melting Point: 95-98°
Boiling Point: 132-134°/18mm
MDL No.: MFCD00016417
Formule:
C₈H₆Cl₂O₂ Kookpunt: 132…134 °C (18 mmHg) Smeltpunt: 95…98 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016417 CAS nummer: 3321-92-4 |