3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B22413.06
B22413.14
B22413.06EA
36
EUR
B22413.06
B22413.14
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 22362-66-9
Molecular Formula: C8H6Br2O2
Formula Weight: 293.95
Melting Point: 108-111°
MDL No.: MFCD00191992
Formule:
C₈H₆Br₂O₂ Smeltpunt: 108…111 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00191992 CAS nummer: 22362-66-9 |