α,2-Dibromo-5-fluorotoluene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-fluorobenzene, 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
L09553.03
L09553.06
L09553.03EA
63.9
EUR
L09553.03
L09553.06
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene ≥97%
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 112399-50-5
Molecular Formula: C7H5Br2F
Formula Weight: 267.92
Refractive Index: 1.5900
Melting Point: 33-36°
Boiling Point: 89-90°/1mm
Beilstein Reference: 4177658
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00042187
Formule:
C₇H₅Br₂F MW: 267.92 g/mol Kookpunt: 89…90 °C (1 mmHg) Smeltpunt: 33…36 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042187 CAS nummer: 112399-50-5 UN: 3265 ADR: 8 II |