N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 4909-78-8
Molecular Formula: C13H29NO2
Formula Weight: 231.38
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4117
Boiling Point: 85-87°/10mm
Beilstein Reference: 741992
MDL No.: MFCD00008851
Formule:
C₁₃H₂₉NO₂ Kookpunt: 85…87 °C (10 mmHg) Dichtheid: 0,830 Vlampunt: 63 °C (145 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008851 CAS nummer: 4909-78-8 EINECS: 225-536-4 |