3-Methoxyanthranilic acid
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
J64244.06 J64244.14
J64244.06EA 129 EUR
J64244.06 J64244.14
3-Methoxyanthranilic acid
3-Methoxyanthranilic acid
Formule: C₈H₉NO₃
Smeltpunt: 169…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075178
CAS nummer: 3177-80-8