2-Aminopurine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Purin-2-amine, 7H-Purin-2-amine
J64919.MD J64919.ME J64919.03
J64919.MDEA 162 EUR
J64919.MD J64919.ME J64919.03
2-Aminopurine 98%
2-Aminopurine
Formule: C₅H₅N₅
Smeltpunt: 280…282 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005566
CAS nummer: 452-06-2
EINECS: 207-197-4