Tris-(hydroxymethyl)-aminomethaan (TRIS) 99.9% for molecular biology
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
J61062.22 J61062.36
J61062.22EA 57.4 EUR
J61062.22 J61062.36
Tris-(hydroxymethyl)-aminomethaan (TRIS) 99.9% for molecular biology
Tris-(hydroxymethyl)-aminomethaan (TRIS)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
Kookpunt: 219…220 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 168…172 °C
Dichtheid: 1,353
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004679
CAS nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,9772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM