2-Amino-4-chloropyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H59130.06 H59130.14
H59130.06EA 61.8 EUR
H59130.06 H59130.14
2-Amino-4-chloropyridine 97%
2-Amino-4-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
Smeltpunt: 129…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04113820
CAS nummer: 19798-80-2