2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H35300.06 H35300.14
H35300.06EA 56.4 EUR
H35300.06 H35300.14
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene ≥98%
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Formule: C₇H₁₂
Kookpunt: 94…96 °C
Smeltpunt: –114 °C
Dichtheid: 0,744
Vlampunt: 10 °C (50 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008903
CAS nummer: 1000-86-8
EINECS: 213-677-4
UN: 3295
ADR: 3,II