N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine for electrophoresis
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
J63734.AC J63734.AE
J63734.ACEA 44.9 EUR
J63734.AC J63734.AE
N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine for electrophoresis
N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine
Formule: C₆H₁₆N₂
Kookpunt: 120…122 °C
Smeltpunt: –55 °C
Dichtheid: 0,775
Vlampunt: 18 °C (154 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008335
CAS nummer: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM