Acrylamide 30% in aqueous solution
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Prop-2-enamide
J62100.AP J62100.K2
J62100.APEA 111 EUR
J62100.AP J62100.K2
Acrylamide 30% in aqueous solution
Acrylamide
Formule: C₃H₅NO
MW: 71.08 g/mol
Kookpunt: 232
Smeltpunt: 84.5
Vlampunt: 138
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008032
CAS nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 3426
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM