Bromocresol green ACS
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
J65225.06EA
32.9
EUR
J65225.06
J65225.14
Bromocresol green ACS
Bromocresol green
Formule:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S MW: 698,02 g/mol Smeltpunt: 225 °C (ontbinding) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005874 CAS nummer: 76-60-8 EINECS: 200-972-8 Merck Index: 14,1386 |