Zinc acetate, watervrij ≥99.9%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33734.09 H33734.18 H33734.30
H33734.09EA 42.5 EUR
H33734.09 H33734.18 H33734.30
Zinc acetate, watervrij ≥99.9%
Zinc acetate
Purity: 99.9+% CAS No.: 557-34-6 Molecular Formula: C4H6O4Zn Formula Weight: 183.47 Melting Point: 200° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012454
Formule: C₄H₆O₄Zn
Kookpunt: 908 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012454
CAS nummer: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256