1-Octadecyne ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H33288.03 H33288.09
H33288.03EA 56.8 EUR
H33288.03 H33288.09
1-Octadecyne ≥97%
1-Octadecyne
Formule: C₁₈H₃₄
Kookpunt: 313 °C
Smeltpunt: 21…24 °C
Dichtheid: 0,803
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015088
CAS nummer: 629-89-0
EINECS: 211-114-7