Trichloorazijnzuur 5% (w/v) in aqueous solution
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: TCA
J62366.K2 J62366.AP
J62366.K2EA 118 EUR
J62366.K2 J62366.AP
Trichloorazijnzuur 5% (w/v) in aqueous solution
Trichloorazijnzuur
Formule: Cl₃CCOOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004177
CAS nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM