3-Bromo-7-nitro-1H-indazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Bromo-7-nitro-1H-indazole, 3-Bromo-7-nitroindazole
J63480.03 J63480.06
J63480.03EA 89.4 EUR
J63480.03 J63480.06
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole ≥98%
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
Smeltpunt: 176 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00159910
CAS nummer: 74209-34-0