1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H59175.06 H59175.18
H59175.06EA 115 EUR
H59175.06 H59175.18
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥97%
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Formule: C₁₀H₁₅N₅
Dichtheid: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784457
CAS nummer: 448245-52-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable