Bismarck brown R
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
J64757.14 J64757.22
J64757.14EA 29.4 EUR
J64757.14 J64757.22
Bismarck brown R
Bismarck brown R
Formule: C₂₁H₂₄N₈·2HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036386
CAS nummer: 5421-66-9
EINECS: 226-541-4