Trichloorazijnzuur 10% (w/v) in aqueous solution
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
J62355.APEA 97.4 EUR
J62355.AP
Trichloorazijnzuur 10% (w/v) in aqueous solution
Trichloorazijnzuur
Formule: Cl₃CCOOH
MW: 163,39 g/mol
Kookpunt: 196 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 54…56 °C
Dichtheid: ≤1,07 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004177
CAS nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9627
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg