Potassium chloride 1 mol/l (1 N) in aqueous solution
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
600213-100 600213-250 600213-500
CAYM600213-100EA 30.9 EUR
CAYM600213-100 CAYM600213-250 CAYM600213-500
Potassium chloride 1 mol/l (1 N) in aqueous solution
Potassium chloride
Formule: KCl
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011360
CAS nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8