Cytochalasin B
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 7(S),20(R)-Dihydroxy-16(R)-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-triene-1,23-dione
J65342.X0 J65342.MA
J65342.X0EA 254 EUR
J65342.X0 J65342.MA
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Formule: C₂₉H₃₇NO₅
MW: 479.62 g/mol
Smeltpunt: 218…221 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00077704
CAS nummer: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,2790