4-Nitrothiophenol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H59240.06 H59240.14
H59240.06EA 103 EUR
H59240.06 H59240.14
4-Nitrothiophenol 96%
4-Nitrothiophenol
Formule: C₆H₅NO₂S
Smeltpunt: 72…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007343
CAS nummer: 1849-36-1
EINECS: 217-436-4