Erythrosin B, powder, spirit soluble
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: C.I. 45430:2
J62619.06 J62619.14 J62619.22
J62619.06EA 30.8 EUR
J62619.06 J62619.14 J62619.22
Erythrosin B, powder, spirit soluble
Erythrosin B
Formule: C₂₀H₈I₄O₅
MW: 835.89 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005044
CAS nummer: 15905-32-5
EINECS: 240-046-0