2-Chloro-6-nitrobenzothiazole 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-6-nitrobenzo[d]thiazole, 2-Chloro-6-nitro-1,3-benzothiazole
H35525.03 H35525.09
H35525.03EA 38.3 EUR
H35525.03 H35525.09
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole 95%
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Formule: C₇H₃ClN₂O₂S
MW: 214.63 g/mol
Smeltpunt: 185…189 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022852
CAS nummer: 2407-11-6
EINECS: 219-302-0