1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
J65118.MD J65118.03
J65118.MDEA 74.6 EUR
J65118.MD J65118.03
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₇NO₂
Smeltpunt: 229…231 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00009944
CAS nummer: 22059-21-8