Fenol 99% Niet gestabiliseerd, Ultrapure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
J64011.22
J64011.36
J64011.22EA
44.6
EUR
J64011.22
J64011.36
Fenol 99% Niet gestabiliseerd, Ultrapure
Fenol
Purity: 99%
CAS No.: 108-95-2
Molecular Formula: C6H5OH
Formula Weight: 94.11
Flash Point: 79°(175°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.071
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Odour: Sweet
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 181°
Beilstein Reference: 969616
Merck Reference: 14,7241
UN No.: 1671
MDL No.: MFCD00002143
Formule:
C₆H₅OH Kookpunt: 181 °C Smeltpunt: 40…43 °C Dichtheid: 1,071 Vlampunt: 79 °C (175 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002143 CAS nummer: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1,II Bereik: 01-2119471329-32 Merck Index: 14,7241 |