8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
J65332.06 J65332.14 J65332.22
J65332.06EA 42.5 EUR
J65332.06 J65332.14 J65332.22
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Formule: C₁₆H₁₃NO₃S
Smeltpunt: 215…217 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003998
CAS nummer: 82-76-8
EINECS: 201-438-7
Merck Index: 14,661