Water Endotoxin_free
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Hydrogen oxide
J65589.AP J65589.K2
J65589.APEA 60.3 EUR
J65589.AP J65589.K2
Water Endotoxin_free
Water
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Kookpunt: 100 °C
Smeltpunt: 0
Dichtheid: 1.00
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 14,10039