Zinkoxide, NanoArc® ZN-0605
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
45849.22 45849.36
45849.22EA 29.8 EUR
45849.22 45849.36
Zinkoxide, NanoArc® ZN-0605
Zinkoxide
CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: OZn Formula Weight: 81.37 Physical Form: 40-100nm APS Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formule: ZnO
Smeltpunt: 1975 °C
Dichtheid: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011300
CAS nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Bereik: 01-2119463881-32
Merck Index: 14,10147