Arsenazo III
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
J63031.06 J63031.14
J63031.06EA 255 EUR
J63031.06 J63031.14
Arsenazo III
Arsenazo III
Formule: C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036695
CAS nummer: 1668-00-4
EINECS: 216-788-6
UN: 3465
ADR: 6.1,III