Ethyl (ethoxymethylene)acetate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H59187.09 H59187.18
H59187.09EA 85.9 EUR
H59187.09 H59187.18
Ethyl (ethoxymethylene)acetate ≥98%
Ethyl (ethoxymethylene)acetate
Formule: C₇H₁₂O₃
Kookpunt: 195…196 °C
Dichtheid: 0,998
Vlampunt: 76 °C (169 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009863
CAS nummer: 1001-26-9
UN: 3334
ADR: 9,