Biebrich scarlet
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: CI 26905
J65603.14 J65603.22
J65603.14EA 27.7 EUR
J65603.14 J65603.22
Biebrich scarlet
Biebrich scarlet
Formule: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Smeltpunt: 181…188 °C
Vlampunt: 300 °C (572 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003891
CAS nummer: 4196-99-0
EINECS: 224-084-5