ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate]) ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: ABTS, Ammonium 2,2'-(hydrazine-1,2-diylidene)bis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-6-sulphonate), 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) diammonium salt
J65535.03 J65535.06
J65535.03EA 63 EUR
J65535.03 J65535.06
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate]) ≥98%
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Formule: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
MW: 548.68 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010404
CAS nummer: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6