4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33015.03
H33015.06
H33015.03EA
43.4
EUR
H33015.03
H33015.06
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 23967-57-9
Molecular Formula: C9H5ClO2S
Formula Weight: 212.65
Melting Point: ca 233° subl.
MDL No.: MFCD06655155
Formule:
C₉H₅ClO₂S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06655155 CAS nummer: 23967-57-9 |