Indomethacin 99
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
J63255.03 J63255.06 J63255.14
J63255.03EA 24.6 EUR
J63255.03 J63255.06 J63255.14
Indomethacin 99
Indomethacin
Formule: C₁₉H₁₆ClNO₄
MW: 357.80 g/mol
Smeltpunt: 158…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00057095
CAS nummer: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,4968