Isoluminol (4-aminophthalhydrazide) 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 4-Aminophthaloylhydrazine, 6-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Isoluminol, 4-Aminophthalhydrazide
J64921.03 J64921.06
J64921.03EA 99.3 EUR
J64921.03 J64921.06
Isoluminol (4-aminophthalhydrazide) 98%
Isoluminol (4-aminophthalhydrazide)
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177.16 g/mol
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010560
CAS nummer: 3682-14-2