Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ammonium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulphonate, 8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid Ammonium salt, Ammonium 8-Anilino-1-naphthalenesulphonate, 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid ammonium salt, ANS-NH4
J65538.06 J65538.14 J65538.22
J65538.06EA 66.4 EUR
J65538.06 J65538.14 J65538.22
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥98%
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₃S
MW: 316.37 g/mol
Smeltpunt: 242…244 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012560
CAS nummer: 28836-03-5
EINECS: 249-265-6