Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
H33956.03
H33956.06
H33956.03EA
37.9
EUR
H33956.03
H33956.06
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 35212-85-2
Molecular Formula: C10H9NO2S
Formula Weight: 207.25
Melting Point: 107-108°
MDL No.: MFCD00206744
Formule:
C₁₀H₉NO₂S Smeltpunt: 107…108 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00206744 CAS nummer: 35212-85-2 |