Filterhouders voor spuiten, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1980-001 1980-002
WHAT1980-001EA 174 EUR
WHAT1980-001 WHAT1980-002
Filterhouders voor spuiten, Whatman™
Filterhouders
Deze filterhouders voor spuiten zijn gemaakt van roestvrij staal. De houders met Luer lock fittings op een standaard spuit bieden snel en eenvoudige clarificatie, sterilisatie en verwijdering van deeltjes uit monsters met een klein volume, typisch voor HPLC-toepassingen.
Ze hebben PTFE-afdichtingen en O-ringen waardoor het membraan op zijn plaats geautoclaveerd kan worden zonder dat de filter tegen de houder plakt. Ook beschikbaar in PP.