Microglasvezelfilters voor TCLP-limiettests, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5925-090 1810-110 1810-047 1810-090 1810-125 1810-142 1810-150 5925-142
WHAT5925-090EA 109 EUR
WHAT5925-090 WHAT1810-110 WHAT1810-047 WHAT1810-090 WHAT1810-125 WHAT1810-142 WHAT1810-150 WHAT5925-142
Microglasvezelfilters voor TCLP-limiettests, Whatman™
Filters Glasvezelfilters
Whatman van Cytiva TCLP-testfilters gemaakt van borosilicaatglas zijn met zuur behandeld en hebben een laag metaalgehalte. Ze ondersteunen TCLP-tests door nauwkeurige informatie over TCLP-limieten te voorzien zodat het best mogelijke afvalplan kan uitgevoerd worden.
Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) is ontworpen om de toxiciteit van gevaarlijk afval te voorspellen. Industrieel afval moet voldoen aan de vastgelegde TCLP-limieten om te verzekeren dat gevaarlijke verontreiniging, bekend als stortplaatspercolaat, niet in het grondwater sijpelen en de lokale drinkwaterbronnenMore Product Information